Z640298
Eppendorf® epT.I.P.S. set
volume range 0.1-10 μL
Sinonimo/i:
pipetting tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
dark gray tip
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 480 (5 trays of 96 tips, includes 1 reusable box)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 073.207
Eppendorf® 022491407
Lunghezza
34 mm
Volume massimo
10 μL
Intervallo di volume
0.1-10 μL
Volume
0.1—10 μL
Descrizione generale
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping, supplied with 5 trays of tips.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)