Documenti fondamentali
Z637580
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 150 mm, stem O.D. × L 17 mm × 95 mm
Scegli un formato
12 EA
47,40 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
47,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
BRAND 147035
D.E. stelo × lungh.
17 mm × 95 mm
Diametro sommità
150 mm
Descrizione generale
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Altre note
BR147035 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)