Key Documents
Z637262
Edisonite Super universal detergent
weight 5 kg
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
Descrizione
neutral detergent
Produttore/marchio commerciale
BRAND 44365
Peso
5 kg
Descrizione generale
Neutral detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, protein and blood. Edisonite SUPER is recommended for optical glass, for plastics sensitive to alkalis and rubbers.
Altre note
BR44365 (India)
Note legali
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3