Documenti fondamentali
Z637122
BRAND® UV cuvette lids, PE
round yellow lid
Scegli un formato
100 EA
14,20 €
14,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
14,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
14,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round yellow lid
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Descrizione generale
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20°C.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)