Documenti fondamentali
Z284211
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 250 mL
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
1 EA
78,20 €
78,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
78,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
78,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Caratteristiche
fits beaker size 250 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37146-0250
Diametro
62 mm
Descrizione generale
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Note legali
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)