Documenti fondamentali
Z617687
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
Sinonimo/i:
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.11
Il prodotto Z617687 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
graduations: no
Confezionamento
case of 10000 (10 x 1000ea)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 683201
tecniche
PCR: suitable
Diam. tappo
6.3 mm
Capacità
0.2 mL
Diam. tubo
5.4 mm
Compatibilità
suitable for (PCR applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)