Z615080
Vivapore 5 solvent absorption concentrator
MWCO 7.5 kDa
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
Descrizione
min concentrate vol 50 μL
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Sartorius VP0502
Disponibilità
not available in USA and Canada, ROW
Area membrana
20 cm2
Volume d’esercizio
5 mL
Dimensione pori
7.5 kDa MWCO
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)