Documenti fondamentali
Z800120
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
Scegli un formato
1 EA
247,00 €
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
247,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
PTFE stopper
Suprasil® quartz
Descrizione
with 2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 110-QS
Parametri
200-2500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
Volume della camera
700 μL
Cammino ottico
2 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
Z800015Z800244Z802387
manufacturer/tradename
Hellma 110-QS
manufacturer/tradename
Hellma 110-QS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 108.002-QS
description
with 2 polished windows
description
with 2 polished windows
description
with 2 polished windows
description
with 2 polished windows
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
H × W × D
52 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)