Documenti fondamentali
Z381853
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
Scegli un formato
1 PKG
121,00 €
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
121,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121606
NACRES:
NB.01
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless
polypropylene
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 200 ea (Bulk packed)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 1512
Volume massimo
10 μL
Volume
10 μL
Descrizione generale
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Applicazioni
For loading sample wells in 0.4 mm sequencing gels.
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)