This item is a product of Techne. The manufacturer lists an 8-liter bath is used when testing the circulator. See the supplier specifications below:
Z381101
Techne® immersion circulator
Techne TE-10D, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
120 V (AC)
Materiali
stainless steel plate
Descrizione
digital selector
interface: no
no alarm
Caratteristiche
CSA approved: no
Produttore/marchio commerciale
Techne TE-10D
Disponibilità
not available in EU
Campo di misura della temperatura
−40-+120 °C, precision: 0.01 °C at 40°C
Descrizione generale
All submerged parts are made of stainless steel or high-temperature, self-extinguishing plastic.
Supplied as circulator only (order bath separately).
Thermoregulator bridge mounting plate recommended for use above 150 °C.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
-
What size tank in liters can this sustain temperature?
1 risposta