Documenti fondamentali
Z380075
Steri Sterilizer replacement glass beads
for Steri 250
Scegli un formato
1 PKG
36,70 €
36,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
36,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.22
36,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Peso
150 g (container)quantity of beads detemined by weight
Confezionamento
Packages measured in grams determine the right quantity for each unit.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Solid-glass beads borosilicate, diam. 2 mm
Z273627
Solid-glass beads
Solid-glass beads borosilicate, diam. 3 mm
Z143928
Solid-glass beads
Glass beads diam. ~5 mm
Sigma-Aldrich
18406
Glass beads