Documenti fondamentali
Z378674
Sigma-Aldrich
Sigma-Solohill microcarrier beads
Collagen coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
polystyrene beads
Dimensioni delle microsfere
125-212 μm
Dimensione particelle
125-212 μm
Densità
1.02 g/cm3 (lit.)
Descrizione generale
The porcine collagen surface layer promotes attachment and monolayer growth.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2