Documenti fondamentali
CLS4621
Corning® microcarriers
enhanced attachment, weight 500 g
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
Scegli un formato
1 EA
4.410,00 €
4.410,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
4.410,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.13
4.410,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
beads
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 4621
Dimensioni delle microsfere
125-212 μm
Peso
500 g
Densità
~1.026 g/mL
Descrizione generale
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile, ready-to-use, with available closed systems packaging for use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Corning microcarriers with Corning CellBIND are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. The transfer caps are available with either a male Luer lock quick connector or an MPC quick connect. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)