Documenti fondamentali
Z374806
Stovall hybridization bottle
size 35 mm × 100 mm , with cap
Scegli un formato
1 EA
120,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
120,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
IBI ACCHOB100
Misura
35 mm × 100 mm , with cap
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)