Documenti fondamentali
SYNF352440M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 24/40, disc O.D. 36 mm, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F352440M, Filter tubes with fritted disc
Scegli un formato
1 EA
236,00 €
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
236,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless tube
glass tube
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F352440M
Diam. est. disco
36 mm
Descrizione generale
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)