Documenti fondamentali
Z370606
Sigma-Aldrich
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 250 mL, pore size 0.2 μm
Sinonimo/i:
bottletop filtration system, sterile filtration
Scegli un formato
1 CASE
198,00 €
198,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 CASE
198,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
198,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethersulfone membrane
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap plug seal
graduations
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 568-0020
Capacità bottiglia
250 mL
Capacità filtro
250 mL
Capacità imbuto
250 mL
Diam. membrana
50 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Descrizione generale
Increase filtration efficiency by using the Nalgene® Rapid-Flow disposable filter units featuring the exclusive Rapid-Flow support column design, providing fast flow rates and high throughput. The last line of defense against cell culture contamination when filtering cell culture media, serum, additives and buffers. With a graduated upper chamber and Polyethersulfone (PES) membrane this filter unit offer higher aqueous flow rates; lower extractables (no wetting agent); lower protein binding; and greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
Caratteristiche e vantaggi
Nalgene® vacuum filtration system provides the following benefits:
  • Polyethersulfone (PES) membrane is ideal for cell/tissue culture.
  • Less waiting time due to faster results
  • Non-pyrogenic and endotoxin-free
  • Graduated upper chamber
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)