Documenti fondamentali
Z332593
Drum adapter system for BRAND® Dispensette® III and Dispensette® Organic
filling tube L × diam. 2.5 m × 830 mm, pore size 3 μm
Scegli un formato
1 EA
265,00 €
265,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
265,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
265,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
FEP filling tube
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Lungh. × diam. tubo di riempimento
2.5 m × 830 mm
Dimensione pori
3 μm
Descrizione generale
  • Dispense accurate volumes directly from drums and bulk refills
  • The Dispensette can be mounted on a wall, a ring stand or on lab furniture
  • A filter in the drum adapter minimizes risk of contaminating high-purity reagents
  • A quick-release connector with integral valves allows quick changing of the bulk container
  • The remote dispensing system allows storage of the drum up to 10 m away from the Dispensette (the max delivery height is 1.2 m)
  • Standard supply (without Dispensette) for drum with 3/4 in. inner thread
Altre note
BR704261 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)