Documenti fondamentali
Z331422
Lenz® round bottom flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23
Scegli un formato
1 EA
16,60 €
16,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
16,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
16,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint: ST/NS14/23
agenzia
according to DIN 12 348
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Lenz 3.0014.37
Capacità
100 mL
Note legali
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)