Documenti fondamentali
Z217549
Flexible stirrer shaft coupling
for glass shaft O.D. 10 mm, for motor shaft O.D. 1/2 in.
Scegli un formato
1 EA
86,70 €
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
86,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione generale
Flexible coupling allows angular and parallel misalignment of glass stirring shaft without breakage. Neoprene rubber sleeve body absorbs shock and vibration and has great torsional stiffness for quiet, smooth running. PTFE sleeve slides over end of glass shaft. SS set screw secures other end of coupling to motor shaft.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)