Documenti fondamentali
Z330531
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
Scegli un formato
1 EA
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
182,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE key
Giunto
joint: ST/NS29/32
Descrizione
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Caratteristiche
graduated
Produttore/marchio commerciale
Lenz 4.0061.73
Capacità
2,000 mL
Foro
6.0 mm
Note legali
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)