Z329738
BRAND® wash bottle, wide-mouth, labelled, LDPE
capacity 250 mL, label, Distilled water, without venting valve
Scegli un formato
33,50 €
Scegli un formato
About This Item
33,50 €
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene bottle
natural bottle
round bottle
white closure
wide-mouth bottle
Caratteristiche
label Distilled water
with cap
without venting valve
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144078
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Bottles with venting valve (metal ball) are for distilled water and organic solvents only; to avoid dropping caused by overpressure.
Altre note
Note legali
Accessorio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)