Z329517
BRAND® volumetric flask, PP
volume 25 mL, accuracy: 0.08 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: 0.08 mL
Altezza
108 mm
Capacità
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)