Z327395
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 250 mL
Scegli un formato
87,80 €
Scegli un formato
About This Item
87,80 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 2 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
250 mL
Altezza
315 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)