Documenti fondamentali
Z327042
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Scegli un formato
2 EA
76,10 €
76,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
76,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
76,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
Giunto
joint ST/NS neck12/21
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37448
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a interchangeable amber glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
BR37448 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)