Z324299
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinders with detachable PP base and protective collar
volume 500 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
agenzia
according to DIN 12 680-1
Caratteristiche
subdivision 5 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
500 mL
Altezza
370 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)