Z317330
Eppendorf® racks for microcentrifuge tubes
For 24 × 1.5 ml - 2 ml tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 123.115
Eppendorf® 022364227
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
- 24-place capacity
- Unique swivel connector to interlock multiple racks for front-to-back and side-to-side configurations
- Non-slip stand
- Numbered positions
- UV-resistant
- Autoclavable
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)