EP0030076257
Eppendorf® Empty Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads
for tips 1000 – 1,250 µL
Scegli un formato
36,80 €
Scegli un formato
About This Item
36,80 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for tips 1000 – 1,250 µL
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030076257
Volume
1000—1250 μL
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – empty reusable boxes for tip volumes of 10 µL - 5 mL
- epT.I.P.S.® Box 2.0 – all three sizes are availabe in Eppendorf Quality
- Autoclavable at 121 °C (20 min.) for subsequent use
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)