Documenti fondamentali
Z290475
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® vacuum filtration assembly
for 25 mm filters with glass support, #5 stopper, same as Z290467 but without filtration flask
Scegli un formato
1 EA
293,00 €
293,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
293,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
293,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass housing
glass membrane
Caratteristiche
cap plug seal
graduation
Confezionamento
pkg of 1 ea
Capacità imbuto
15 mL
Diam. collo
27 mm
Descrizione generale
Same as Z290467 but without filtration flask.
Vacuum filtration apparatus for HPLC solvent purification, particulate analysis, bacteriological studies, radiochemical determinations, quantitative gravimetric analysis, and similar applications. Clamp seals filter membrane between flanges on funnel top and funnel stem.
Includes: Funnel top, funnel stem/membrane support, aluminum clamp, stopper (except standard taper units) and filtration flask (where indicated).
For replacement parts, visit our online glassware catalog at www.sigma-aldrich.com
Note legali
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)