WHAWB100078
Unicore Punch Kit
I.D. 3.00 mm, pkg of 25 ea
Sinonimo/i:
UniCore Punches 3.00 mm (25), Whatman FTA, Z708860, harris punch, harris uni-core, uni-core, whatman punch, Harris Uni-Core
Scegli un formato
336,00 €
Scegli un formato
About This Item
336,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Qiagen WB100078
Diam. int.
3.00 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Stainless steel cutting tip (ranging from 3.0 mm) enables manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA™ punch.
- Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.