WH0253260M1
Monoclonal Anti-RICTOR antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686B11164, Anti-KIAA1999, Anti-MGC39830, Anti-mAVO3, Anti-rapamycin-insensitive companion of mTOR
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RICTOR(253260)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAIGRGRSLKNLRVRGRNDSGEENVPLDLTREPSDNLREILQNVARLQGVSNMRKLGHLNNFTKLLCDIGHSEEKLGFHYEDIIICLRLALLNEAKE
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)