WH0084720M1
Monoclonal Anti-PIGO antibody produced in mouse
clone 2A4-1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp434M222, Anti-FLJ00135, Anti-MGC20536, Anti-MGC3079, Anti-phosphatidylinositol glycan, class O
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A4-1C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIGO(84720)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDSGEWEVSNQHVLGVDHCGHKHGPHHPEMAKKLSQMDQVIQGLVERLENDTLLVVAGDHGMTTNGDHGGDSELEVSAALFLYSPTAVFPSTPPEEPEVIPQVSLVPTLALLLGLPIPFGNIGEVMAELFSGGEDSQPHSSALAQASALHLNAQQVSRFLHTYSAATQDLQAKELHQLQNLFSKASADYQWLLQSPKGAEATLPTVIAELQQFLRGARAMCIESWARFSLSFLLLHLLAAGIPVTTPGPFTVPWQAVSAWALMATQTFYSTGHQPVFPAIHWHAAFVGFPEGHGSCTWLPALLVGANTFASHLLFAVGCPLLLLWPFLCESQGLRKRQQPPGNEADARVRPEEEEEPLMEMRLRDAPQHFYAALLQLGLKYLFILGIQILACALAASILRRHLMVWKVFAPKFIFEAVGFIVSSVGLLLGIALVMRVDGAVSSWFRQLFLAQQR
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)