WH0063974M6
Monoclonal Anti-NEUROD6 antibody produced in mouse
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Atoh2, Anti-Math2, Anti-NEX1M, Anti-neurogenic differentiation 6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEUROD6(63974)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GQGGEAAHHTRSPYSTFYPPYHSPELTTPPGHGTLDNSKSMKPYNYCSAYESFYESTSPECASPQFEGPLSPPPINYNGIFSLKQEETLDYGKNYNYGMH