WH0055624M7
Monoclonal Anti-POMGNT1 antibody produced in mouse
clone 6C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp761B182, Anti-FLJ20277, Anti-GnTI.2, Anti-MEB, Anti-MGAT1.2, Anti-protein O-linked mannose beta1,2-N-acetylglucosaminyltransferase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POMGNT1(55624)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
FGEKHSKSPALSSWGDPVLLKTDVPLSSAEEAECHWADTELNRRRRRFCSKVEGYGSVCSCKDPTPIEFSPDPLPDNKVLNVPVAVIAGNRPNYLYRM