Documenti fondamentali
SLW1516/10D
Pyrex® Media-Lab Bottles, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1516/10D
Scegli un formato
10 EA
179,00 €
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
179,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
Giunto
Joints threaded neck (GL45)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1516/10D
Capacità
1000 mL
diam. × alt.
101 mm × 225 mm
Descrizione generale
  • Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Ideal for mixing and storage of culture medium
  • Sloping shoulders for smooth pouring action
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • For use up to 140 deg. C
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)