WH0025902M1
Monoclonal Anti-MTHFD1L antibody produced in mouse
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp586G1517, Anti-FLJ21145, Anti-FTHFSDC1, Anti-dJ292B18.2, Anti-methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 1-like
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTHFD1L(25902)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VFKTDTRAEIDLVCELAKRAGAFDAVPCYHWSVGGKGSVDLARAVREAASKRSRFQFLYDVQVPIVDKIRTIAQAVYGAKDIELSPEAQAKIDRYTQQG
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)