WH0011004M1
Monoclonal Anti-KIF2C antibody produced in mouse
clone 1G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KNSL6, Anti-MCAK, Anti-kinesin family member 2C
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIF2C(11004)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAMDSSLQARLFPGLAIKIQRSNGLIHSANVRTVNLEKSCVSVEWAEGGATKGKEIDFDDVAAINPELLQLLPLHPKDNLPLQENVTIQKQKRRSVNSKI
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)