WH0006441M1
Monoclonal Anti-SFTPD antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-COLEC7, Anti-PSPD, Anti-SFTP4, Anti-SPD, Anti-surfactant, pulmonary-associated protein D
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SFTPD(6441)
Immunogeno
Sequence
AGMKTYSHRTMPSACTLVMCSSVESGLPGRDGRDGREGPRGEKGDPGLPGAAGQAGMPGQAGPVGPKGDNGSVGEPGPKGDTGPSGPPGPPGVPGPAGREGPLGKQGNIGPQGKPGPKGEAGPKGEVGAPGMQGSAGARGLAGPKGERGVPGERGVPGNTGAAGSAGAMGPQGSPGARGPPGLKGDKGIPGDKGAKGESGLPDVASLRQQVEALQGQVQHLQAAFSQYKKVELFPNGQSVGEKIFKTAGFVKPFTEAQLLCTQAGGQLASPRSAAENAALQQLVVAKNEAAFLSMTDSKTEGKFTYPTGESLVYSNWAPGKPNDDGGSEDCVEIFTNGKWNDRACGEKRLVVCEF
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)