Documenti fondamentali
WH0004288M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MKI67 antibody produced in mouse
clone 7B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KIA, Anti-Ki67
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1007
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1007
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MKI67(4288)
Categorie correlate
Descrizione generale
Ki-67 (antigen KI-67) has a gene size of 29,545 bp and it consists of 15 exons and 14 introns. It has a minus strand orientation. This gene is located on human chromosome 10q26.2.
This gene encodes a nuclear protein that is associated with and may be necessary for cellular proliferation. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on chromosome X. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MKI67 (NP_002408, 3157 a.a. ~ 3256 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RSARQNESSQPKVAEESGGQKSAKVLMQNQKGKGEAGNSDSMCLRSRKTKSQPAASTLESKSVQRVTRSVKRCAENPKKAEDNVCVKKIRTRSHRDSEDI
Applicazioni
Monoclonal Anti-MKI67 antibody has been used in immunohistochemistry (IHC).
Azioni biochim/fisiol
Ki-67 (antigen KI-67) protein acts as a cellular marker for proliferation. This protein plays a major role in the maintenance and regulation of the cell division cycle. Ki-67, a part of the mitotic chromosome periphery, function as a biological surfactant to maintain individual mitotic chromosomes dispersed in the cytoplasm after nuclear envelope disassembly.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Prognostic impact of Ki-67 in patients with gastric cancer-the importance of depth of invasion and histologic differentiation
Ko GH, et al.
Medicine, 96(25) (2017)
Expression of FOXC2, PinX1, Ki-67 and Cyclin D1 in cutaneous cell carcinoma
Zhao H, et al.
Oncology Letters, 14(1), 635-638 (2017)
Ki-67 acts as a biological surfactant to disperse mitotic chromosomes.
Cuylen S, et al.
Nature, 535(7611), 308-308 (2016)
C Schlüter et al.
The Journal of cell biology, 123(3), 513-522 (1993-11-01)
The antigen defined by mAb Ki-67 is a human nuclear protein the expression of which is strictly associated with cell proliferation and which is widely used in routine pathology as a "proliferation marker" to measure the growth fraction of cells
Haiying Zhao et al.
Oncology letters, 14(1), 635-638 (2017-07-12)
We investigated the expression of FOXC2, PinX1, Ki-67 and Cyclin D1 in cutaneous cell carcinoma. We collected 30 cutaneous squamous cell carcinoma (SCC), 30 cutaneous basal cell carcinoma (BCC) and 30 normal skin tissues. The protein expression and gene expression