WH0002212M6
Monoclonal Anti-FCGR2A antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD32, Anti-CDw32, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2A1, Anti-Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32), Anti-FcGR, Anti-IGFR2, Anti-MGC23887, Anti-MGC30032
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCGR2A(2212)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PPWINVLQEDSVTLTCQGARSPESDSIQWFHNGNLIPTHTQPSYRFKANNNDSGEYTCQTGQTSLSDPVHLTVLSEWLVLQTPHLEFQEGETIMLRCHSWKDKPL
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)