SAB4600042
Anti-Mouse IgG (H+L), CF™ 488A antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Scegli un formato
87,80 €
Scegli un formato
About This Item
87,80 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 488A conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 515 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?