Permettici di aiutartiassay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solution
concentration
~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Substrate for assaying mammalian collagenase activity in cell culture.
Physical form
Supplied in 0.01 M acetic acid.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64-19-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?