Documenti fondamentali
WH0000873M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CBR1 antibody produced in mouse
clone 4D12-1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CBR, Anti-carbonyl reductase 1, Anti-hCBR1
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D12-1G8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBR1(873)
Descrizione generale
Carbonyl reductase is one of several monomeric, NADPH-dependent oxidoreductases having wide specificity for carbonyl compounds. This enzyme is widely distributed in human tissues. Another carbonyl reductase gene, CRB3, lies close to this gene on chromosome 21q. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CBR1 (AAH02511.1, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSGIHVALVTGGNKGIGLAIVRDLCRLFSGDVVLTARDVTRGQAAVQQLQAEGLSPRFHQLDIDDLQSIRALRDFLRKEYGGLDVLVNNAGIAFKVADPTPFHIQAEVTMKTNFFGTRDVCTELLPLIKPQGRVVNVSSIMSVRALKSCSPELQQKFRSETITEEELVGLMNKFVEDTKKGVHQKEGWPSSAYGVTKIGVTVLSRIHARKLSEQRKGDKILLNACCPGWVRTDMAGPKATKSPEEGAETPVYLALLPPDAEGPHGQFVSEKRVEQW
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)