Documenti fondamentali
W104
Sigma-Aldrich
WIN 62,577
solid
Sinonimo/i:
17-β-Hydroxy-17-α-ethynyl-δ-4-androstano[3,2-b]pyrimido[1,2-a]benzimidazole
Scegli un formato
5 MG
164,00 €
25 MG
504,00 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
164,00 €
25 MG
504,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H31N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Colore
yellow
Solubilità
ethanol: 1.4 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=Cc4nc5nc6ccccc6n5cc4C[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]7(C)[C@@]2([H])CC[C@@]7(O)C#C
InChI
1S/C29H31N3O/c1-4-29(33)14-12-22-20-10-9-19-15-24-18(16-27(19,2)21(20)11-13-28(22,29)3)17-32-25-8-6-5-7-23(25)30-26(32)31-24/h1,5-8,15,17,20-22,33H,9-14,16H2,2-3H3/t20-,21+,22+,27+,28+,29+/m1/s1
YBCYJDNOPAFFOW-XOAARHKISA-N
Informazioni sul gene
human ... TACR1(6869)
rat ... Tacr1(24807)
Azioni biochim/fisiol
Non-peptide NK1 tachykinin receptor antagonist.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K C Appell et al.
Molecular pharmacology, 41(4), 772-778 (1992-04-01)
125I-Bolton-Hunter-substance P (125I-BH-SP) binding properties of three novel classes of neurokinin-1 (NK-1) receptor antagonists were investigated in tissues derived from humans, guinea pigs, and rats. 125I-BH-SP was shown to bind to a single class of binding sites, with similar dissociation
B R Venepalli et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(2), 374-378 (1992-01-24)
Several heterosteroids containing a dihydroethisterone skeleton were prepared and shown to displace substance P in a receptor binding assay. Further biochemical (kinetic and Scatchard analyses) and pharmacological evaluation (substance P-induced plasma extravasation and salivation in the rat) of a representative