Documenti fondamentali
V6135
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, red cap, vial type, id field
Sinonimo/i:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
Scegli un formato
500 EA
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
201,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103000
NACRES:
NB.11
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless tube
polypropylene tube
round bottom polypropylene
round bottom
Sterilità
sterile (DNAse and RNAse free)
Caratteristiche
vial type id field
Internal thread
Confezionamento
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 121280
Parametri
-196 °C min. temp.
Diam. tappo
12.6 mm
Capacità
2 mL
Diam. tubo
12.5 mm
Colore
red cap
Descrizione generale
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Note legali
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)