V4888
Anti-VSV-G antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Vesicular Stomatitis Virus glycoprotein
Scegli un formato
500,00 €
Scegli un formato
About This Item
500,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mammals
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 0.5 μg using VSV-G tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates (tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates)
indirect immunofluorescence: 1.0 μg/mL using VSV-G tagged fusion proteins in methanol/acetone fixed transiently transfected cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using VSV-G tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
immunocytochemistry.
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Western blotting following immunoprecipitation (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)