Documenti fondamentali
TTR012
Sigma-Aldrich
Trichrome TISSUE-TROL Control Slides
from human liver
Scegli un formato
25 EA
254,00 €
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
254,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human liver
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue. Suitable for use with Trichrome Stain (Gomori) Procedure No. HT10 and Trichrome Stain (Masson) Procecure No. HT15.
Componenti
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Trichrome Stain (Masson) Procedure No. HT15.
Note legali
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)