Vai a
HT10316
Trichrome Stain LG Solution
Sinonimo/i:
Gomori One Step Trichrome (Light Green) Procedure
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
510,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
510,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Intended for use in the study of connective tissue, muscle and collagen fibers. Stains collagen green.
Other Notes
Chromotrope 2R, fast green FCF and phosphotungstic acid
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HT10516HT15HT254
description
-
description
-
description
-
description
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
solution
form
solution
form
-
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64-19-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the expected slide yield from this kit?
    1 risposta
    1. The number of slides that may be stained is highly variable. Typically, a volume of 40-50 ml of the stain solution is placed in a Coplin jar. A standard Coplin jar will hold 10-12 slides, depending on placement. Some larger staining jars include racks that hold up to 50 slides, but require a significantly larger volume of stain solution. The stain solution may be used more than one time, however reuse is also impacted by the staining time required. If a few slides are stained each time and the stain is infrequently used, the number of repeat uses will be lower. Batch staining will result in the highest number of slides being stained per bottle. The stain solution should be changed whenever the user notices that the slide quality begins to diminish. Slides from each staining batch should be evaluated to ensure the staining results are acceptable. As staining quality begins to diminish, fresh stain solution would be recommended. Do not return used stain solution to the stock bottle.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto