TRACRRNA05N
SygRNA™ Cas9 Synthetic tracrRNA
SygRNA™ SpCas9 tracrRNA
Sinonimo/i:
RNA scaffold
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 5 nmol × Tube (HPLC)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Creation of gene knockouts
- Creation of knock-in animals or cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Learn more about SygRNA™ tracrRNA
Need custom tracrRNA ?
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.