Documenti fondamentali
TMODS0320-5045
Nalgene® reusable 45 mm bottle top filter
filter capacity 500 mL, polysulfone, pack of 1 ea
Sinonimo/i:
non-cytotoxic filter, reusable bottle top filter
Scegli un formato
1 EACH
308,00 €
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
308,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polysulfone
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene DS0320-5045
Capacità filtro
500 mL
Diam. filtro
45 mm
Descrizione generale
Combine the convenience of a bottle top filter with the savings of a reusable bottle top filter. Noncytotoxic Thermo Scientific Nalgene® Polysulfone Reusable Bottle Top Filters screw securely onto glass media bottles with a 45mm neck size.
Caratteristiche e vantaggi
  • Reusable, sturdy and autoclave-safe polysulfone.
  • The molded-in graduations facilitate precise volume measurements.
  • Includes a polypropylene tubing adapter.
  • The sterilization membrane support plate provides high flow rate and throughput.
  • Filters accept 0.25 to 0.3125 in. (6 to 8mm) I.D. vacuum tubing.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)