Documenti fondamentali
TMO4114-0038
Nalgene® vented sterile caps for Erlenmeyer flasks
high-density polyethylene, 125/250 mL flasks, pore size 0.2 μm, case of 12 ea
Sinonimo/i:
vented closure, vented single use closure
Scegli un formato
1 EACH
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
109,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.13
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
vented
Confezionamento
case of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 4114-0038
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Descrizione generale
Ensure a sterile gas exchange for shaker and suspension cell culture by using Thermo Scientific Nalgene Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks.
Hold and sterilize refuse, clothing, equipment, labware and contaminated material with Thermo Scientific Nalgene Large Polypropylene Waste Containers with Cover. These containers feature a secure, friction-fit closure and molded-in handgrips. They meet OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)